5-Brom-2-chlorphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B25452.03 B25452.06
B25452.03EA 54.6 EUR
B25452.03 B25452.06
5-Brom-2-chlorphenol ≥98%
5-Brom-2-chlorphenol
Purity: 98+% CAS No.: 183802-98-4 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Melting Point: 56-58° MDL No.: MFCD00672940
Formel: C₆H₄BrClO
Molecular Weight: 207,45 g/mol
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672940
CAS-Nummer: 183802-98-4