3-Chlor-2,6-difluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
005605-5G
005605-1G
FLUO005605-5GEA
0
EUR
FLUO005605-5G
FLUO005605-1G
3-Chlor-2,6-difluorphenol
3-Chlor-2,6-difluorphenol
Formel:
C₆H₃ClF₂O Molecular Weight: 164,54 g/mol |
MDL:
MFCD01631330 CAS-Nummer: 261762-51-0 UN: 3265 ADR: 8,III |