4,4'-Dimethylbenzophenon 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
408220100 408220010
ACRO408220100EA 62.5 EUR
ACRO408220100 ACRO408220010
4,4'-Dimethylbenzophenon 98+%
4,4'-Dimethylbenzophenon
Formel: C₁₅H₁₄O
Molecular Weight: 210,28 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 93…97 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017214
CAS-Nummer: 611-97-2
EINECS: 210-287-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥98.0 %