4,4'-Dimethylbenzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
A14111.06 A14111.14 A14111.22 AB116175.0005
A14111.06EA 33.4 EUR
A14111.06 A14111.14 A14111.22 ABCRAB116175.0005
4,4'-Dimethylbenzophenon ≥98%
4,4'-Dimethylbenzophenon
Purity: 98+% CAS No.: 611-97-2 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.28 Melting Point: 92-96° Boiling Point: 200°/17mm MDL No.: MFCD00017214
Formel: C₁₅H₁₄O
Molecular Weight: 210,28 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 92…96 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017214
CAS-Nummer: 611-97-2
EINECS: 210-287-6