2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
Lieferant: Serva
Synonyme: N-Cyclohexyltaurine, CHES
17672.02 17672.03
SERA17672.02EA 0 EUR
SERA17672.02 SERA17672.03
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
Formel: C₈H₁₇NO₃S
Schmelzpunkt: 320 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003835
CAS-Nummer: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Index: 13,02063