CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C2278-100G C2278-1KG C2278-25G C2278-500G
SIALC2278-100GEA 238 EUR
SIALC2278-100G SIALC2278-1KG SIALC2278-25G SIALC2278-500G
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Formel: C₉H₁₉NO₄S
Molecular Weight: 237,32 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041778
CAS-Nummer: 73463-39-5