CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
C2632-100G
C2632-1KG
C2632-250G
C2632-25G
C2632-6X100G
SIALC2632-100GEA
153
EUR
SIALC2632-100G
SIALC2632-1KG
SIALC2632-250G
SIALC2632-25G
SIALC2632-6X100G
CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure)
Formel:
C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H Molecular Weight: 221.32 g/mol Schmelzpunkt: 324 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003837 CAS-Nummer: 1135-40-6 EINECS: 214-492-1 Merck Index: 13,01773 |