CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure) 99% für die Biochemie

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid

172621000 172620010 172622500
ACRO172621000EA 85 EUR
ACRO172621000 ACRO172620010 ACRO172622500
CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure) 99% für die Biochemie
CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Molecular Weight: 221,32 g/mol
Schmelzpunkt: 324 °C (Zersetzung)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003837
CAS-Nummer: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 13,01773

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
UV at 280 nm A: ≤0.02
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR