CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43280.0025
8.43280.0100
8.43280.0025EA
59.1
EUR
8.43280.0025
8.43280.0100
CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure)
Formel:
C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H Molecular Weight: 221,32 g/mol Schmelzpunkt: 324 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003837 CAS-Nummer: 1135-40-6 EINECS: 214-492-1 Merck Index: 13,01773 |