Dihydrocapsaisin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
8-Methyl-N-vanillylnonansäureamid, N-(4-Hydroxy- 3-methoxybenzyl)-8-methylnonansäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M1022-1G
M1022-250MG
M1022-50MG
SIALM1022-1GEA
1140
EUR
SIALM1022-1G
SIALM1022-250MG
SIALM1022-50MG
Dihydrocapsaisin, Sigma-Aldrich®
Dihydrocapsaisin
Formel:
C₁₈H₂₉NO₃ Molecular Weight: 307.43 g/mol |
MDL:
MFCD00057794 CAS-Nummer: 19408-84-5 |