Natriumtetrachloroaurat Dihydrat ≥99,99% (Metall-Basis) Au 49-50%, Premion®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
12148.03 12148.06
12148.03EA 170 EUR
12148.03 12148.06
Natriumtetrachloroaurat Dihydrat ≥99,99% (Metall-Basis) Au 49-50%, Premion®
Natriumtetrachloroaurat Dihydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 13874-02-7 Molecular Formula: AuCl4Na.2H2O Formula Weight: 397.80 (361.77anhy) Physical Form: Crystalline Density: 0.8 Appearance: Yellow-orange Melting Point: 100° dec. Solubility: Soluble in water, alcohol, ether Merck Reference: 14,8688 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149162
Formel: NaAuCl₄·2H₂O
Molecular Weight: 397,8 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C (Zersetzung)
Dichte: 0,8
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149162
CAS-Nummer: 13874-02-7
EINECS: 239-241-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8688