Natriumtetrachloroaurat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
298174-1G
298174-5G
SIAL298174-1GEA
231
EUR
SIAL298174-1G
SIAL298174-5G
Natriumtetrachloroaurat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumtetrachloroaurat Dihydrat
Formel:
NaAuCl₄·2H₂O Molecular Weight: 397,8 g/mol |
MDL:
MFCD00149162 CAS-Nummer: 13874-02-7 EINECS: 239-241-3 UN: 3260 ADR: 8,III |