Nickelcarbonat, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nickel(II) carbonate, Nickelous Carbonate
22897.18 22897.30
22897.18EA 45.5 EUR
22897.18 22897.30
Nickelcarbonat, wasserfrei 98%
Nickelcarbonat
Purity: 98% CAS No.: 3333-67-3 Molecular Formula: CNiO3 Formula Weight: 118.72 Physical Form: -100 Mesh Powder Appearance: Pale purple UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011144
Formel: CNiO₃
Molecular Weight: 118,7 g/mol
Dichte: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011144
CAS-Nummer: 3333-67-3
EINECS: 222-068-2
UN: 3077
ADR: 9,III