Trityliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Triphenylcarboniumtetrafluoroborat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
164577-25G 164577-5G
SIAL164577-25GEA 157 EUR
SIAL164577-25G SIAL164577-5G
Trityliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Trityliumtetrafluoroborat
Formel: C₁₉H₁₅BF₄
Molecular Weight: 330.13 g/mol
Schmelzpunkt: 212
MDL: MFCD00013120
CAS-Nummer: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
UN: 3261
ADR: 8 II