VWR® Maximum SF, Überschuhe, Rutschfest
Lieferant: VWR Collection
113-1374EA 307 EUR
113-1374 113-1375 113-1373 113-1372 113-1371 113-1370 113-1369 113-1376 114-9140
VWR® Maximum SF, Überschuhe, Rutschfest
Einweg-Kleidung
VWR® Maximum SF-Überschuhe sind die saubersten und haltbarsten innerhalb der gesamten VWR®-Bekleidungsproduktlinie. Sie bestehen aus einem Polypropylen-Spinnvlies (SPP) mit atmungsaktiver Polyethylen-Film-Beschichtung und sind zur Optimierung des Barriereschutzes, der Sauberkeit und dem Komfort ausgelegt.
  • Rutschfest und antistatisch
  • Undurchlässig für Flüssigkeiten
  • Maximale Bodenhaftung durch hohen Reibungskoeffizienten
  • Maximale Rutschfestigkeit auf nassen und glatten Oberflächen
  • Sauberes, fusselarmes Material
  • 60 g laminierter Stoff mit PVC-Sohle