Aufbewahrungsracks für Mikroplatten, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
NUNC344280EA 498 EUR
NUNC344280 732-1571 NUNC344260 732-2756
Aufbewahrungsracks für Mikroplatten, Nunc™
Gestelle Mikrotiterplatten-Gestelle
Eine Auswahl an Aufbewahrungsracks für Standard-Mikroplatten und DeepWell™ Platten in mechanischen Gefrierschränken oder -truhen oder Inkubatoren.
Kunststoffracks
Für Tiefkühlgeräte bis −80 °C
Leichtes und haltbares Rack aus Propylen und Metall
Verriegelung zur sicheren Aufbewahrung der Platten, Tragegriff für bequemen Transport
Aluminiumrack
Verstellbare Einlegeböden zur Anpassung an jede Platte oder jedes Reagenzglasgestell
Autoklavierbar
Farbige Dach- und Seitenflächen zur einfachen Identifikation
Geringes Gewicht, mit Tragegriff für einfachen Transport
Verriegelung zur sicheren Aufbewahrung der Platten