Lithium 99% (Metall-Basis), Granulat 1-6 mm (0.04-0.2 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
00733.18 00733.30
00733.18EA 164 EUR
00733.18 00733.30
Lithium 99% (Metall-Basis), Granulat 1-6 mm (0.04-0.2 in)
Lithium
Purity: 99% CAS No.: 7439-93-2 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silvery Odour: Odourless UN No.: 1415 MDL No.: MFCD00134051
Formel: Li
Molecular Weight: 6,94 g/mol
Siedepunkt: 1317 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 179 °C
Dichte: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134051
CAS-Nummer: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05542