Natrium 99.8%, geölte Stäbe, in Aluminiumfolie gewickelt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
390121000 390122500 390120010
ACRO390121000EA 33.8 EUR
ACRO390121000 ACRO390122500 ACRO390120010
Natrium 99.8%, geölte Stäbe, in Aluminiumfolie gewickelt
Sodium
Formel: Na
Siedepunkt: 883 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 98 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085307
CAS-Nummer: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.75 %