Natrium ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Bruchsiegelampulle
10336.03 10336.06
10336.03EA 153 EUR
10336.03 10336.06
Natrium ≥99,95% (Metall-Basis)
Sodium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-23-5 Physical Form: Sealed in breakseal ampoules Odour: Odourless UN No.: 1428 MDL No.: MFCD00085307
Formel: Na
Siedepunkt: 881 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 97,8 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085307
CAS-Nummer: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641