Natrium ≥99,8% (Metall-Basis), Barren
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10342.35 10342.60
10342.35EA 142 EUR
10342.35 10342.60
Natrium ≥99,8% (Metall-Basis), Barren
Sodium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-23-5 Appearance: Silver-white Odour: Odourless UN No.: 1428 MDL No.: MFCD00085307
Formel: Na
Molecular Weight: 22.99 g/mol
Siedepunkt: 881
Schmelzpunkt: 97.8
Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085307
CAS-Nummer: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08641