Rubidium ≥99,75% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
44214.03
44214.06
44214.03EA
124
EUR
44214.03
44214.06
Rubidium ≥99,75% (Metall-Basis)
Rubidium
Purity: 99.75%
CAS No.: 7440-17-7
Physical Form: Ampouled under argon
UN No.: 1423
MDL No.: MFCD00134055
Formel:
Rb Molecular Weight: 85,47 g/mol Siedepunkt: 700 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 39 °C Dichte: 0,83 g/cm³ (1399.85 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134055 CAS-Nummer: 7440-17-7 EINECS: 231-126-6 UN: 1423 ADR: 4.3,I Merck Index: 12,08439 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...