Strontium ≥99% (Metall-Basis), Granulat ≤ 19 mm (0.76 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
35789.06 35789.14 35789.22
35789.06EA 57.5 EUR
35789.06 35789.14 35789.22
Strontium ≥99% (Metall-Basis), Granulat ≤ 19 mm (0.76 in)
Strontium
Purity: 99% CAS No.: 7440-24-6 Physical Form: Packaged under argon with thin oil layer Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White to pale yellow UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00134060
Formel: Sr
Molecular Weight: 87,62 g/mol
Siedepunkt: 1151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 570…660 °C
Dichte: 2,38 g/cm³ (770 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134060
CAS-Nummer: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN: 3208
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08994