Strontium ≥99,95% (Metall-Basis), Stücke, destilliert dentritisch
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Unter Argon in Ampullen verpackt
38624.06 38624.14
38624.06EA 841 EUR
38624.06 38624.14
Strontium ≥99,95% (Metall-Basis), Stücke, destilliert dentritisch
Strontium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-24-6 Physical Form: Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00134060
Formel: Sr
Molecular Weight: 87,62 g/mol
Siedepunkt: 1151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 570…660 °C
Dichte: 2,38 g/cm³ (770 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134060
CAS-Nummer: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN: 3208
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08994