Thallium ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

00888.0Y 00888.DO
00888.0YEA 836 EUR
00888.0Y 00888.DO
Thallium ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Thallium

Purity: 99.99% CAS No.: 7440-28-0 Physical Form: ≈225g/150mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134063

Formel: Tl
Molecular Weight: 204.38 g/mol
Siedepunkt: 1457
Schmelzpunkt: 301
Dichte: 11.85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134063
CAS-Nummer: 7440-28-0
EINECS: 231-138-1
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09391

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR