Thallium ≥99,99% (Metall-Basis), Granulat ≤ 6 mm (0.2 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
In Wasser verpackt.
12131.14 12131.22 12131.36
12131.14EA 274 EUR
12131.14 12131.22 12131.36
Thallium ≥99,99% (Metall-Basis), Granulat ≤ 6 mm (0.2 in)
Thallium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-28-0 Physical Form: Packaged in water Appearance: Blue-white Odour: Odourless UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00134063
Formel: Tl
Molecular Weight: 204,38 g/mol
Siedepunkt: 1457 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 301 °C
Dichte: 11,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134063
CAS-Nummer: 7440-28-0
EINECS: 231-138-1
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09391