Thallium ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

12714.0Y 12714.DO
12714.0YEA 1451 EUR
12714.0Y 12714.DO
Thallium ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Thallium

Purity: 99.999% CAS No.: 7440-28-0 Physical Form: ≈225g/150mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134063

Formel: Tl
Molecular Weight: 204,38 g/mol
Siedepunkt: 1457 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 301 °C
Dichte: 11,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134063
CAS-Nummer: 7440-28-0
EINECS: 231-138-1
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09391

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR