Blei 99+%, Granulat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
222621000 222625000
ACRO222621000EA 30.5 EUR
ACRO222621000 ACRO222625000
Blei 99+%, Granulat
Lead
Formel: Pb
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327,4 °C
Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Granules
Assay ≥99.0 %