Blei ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 10 mm (0.39 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
11573.18 11573.30
11573.18EA 103 EUR
11573.18 11573.30
Blei ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 10 mm (0.39 in)
Lead
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈5.6cm/50g, may be in multiple pieces Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Molecular Weight: 207,2 g/mol
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410