Blei ≥99,999% (Metall-Basis), Perlen 3 mm (0.1 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12511.18 12511.30
12511.18EA 161 EUR
12511.18 12511.30
Blei ≥99,999% (Metall-Basis), Perlen 3 mm (0.1 in)
Lead
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Molecular Formula: Pb Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410