Blei ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.75 mm (0.03 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
44809.G2 44809.G6
44809.G2EA 111 EUR
44809.G2 44809.G6
Blei ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.75 mm (0.03 in)
Lead
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈5g/m Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Molecular Weight: 207,2 g/mol
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410