Antimon ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10099.09 10099.22 10099.36 10099.A3 10099.PH
10099.09EA 53.3 EUR
10099.09 10099.22 10099.36 10099.A3 10099.PH
Antimon ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Antimony
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Appearance: Gray Odour: Odourless UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Formel: Sb
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134030
CAS-Nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III