Antimon ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
14640.03 14640.06 14640.14
14640.03EA 40.6 EUR
14640.03 14640.06 14640.14
Antimon ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Antimony
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Formel: Sb
Molecular Weight: 121,76 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134030
CAS-Nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III