Antimon ≥99,999% (Metall-Basis), sphärische Granalien 1-5 mm (0.04-0.20 in) oxidarm
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
38618.09 38618.18
38618.09EA 169 EUR
38618.09 38618.18
Antimon ≥99,999% (Metall-Basis), sphärische Granalien 1-5 mm (0.04-0.20 in) oxidarm
Antimony
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: Ampouled under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formel: Sb
Molecular Weight: 121,76 g/mol
Siedepunkt: 1637 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 630 °C
Dichte: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134030
CAS-Nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733