Selen 99,999 Metals basis, powder -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
36208.18 36208.30
36208.18EA 230 EUR
36208.18 36208.30
Selen 99,999 Metals basis, powder -200 mesh
Selenium
Purity: 99.999% CAS No.: 7782-49-2 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134090
Formel: Se
Molecular Weight: 78.96 g/mol
Siedepunkt: ∼685 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 217
Dichte: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134090
CAS-Nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572