Selen, Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A12592.0B
A12592.18
A12592.30
A12592.0BEA
434
EUR
A12592.0B
A12592.18
A12592.30
Selen, Pulver
Selenium
Formel:
Se Siedepunkt: ∼685 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 217 °C Dichte: 4,28 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134090 CAS-Nummer: 7782-49-2 EINECS: 231-957-4 UN: 3283 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08572 |