Selen, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
MQ300
1.07714.0050 1.07714.0250 1.07714.1000
1.07714.0050EA 148 EUR
1.07714.0050 1.07714.0250 1.07714.1000
Selen, Supelco®
Selenium
Formel: Se
Molecular Weight: 78.96 g/mol
Siedepunkt: ∼685 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 217
Dichte: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134090
CAS-Nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 217 °C
Molar Mass 78.96 g/mol
Bulk Density 1270 kg/m3
Boiling Point 685 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)