Tellur ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Ø 2-5 mm (0.08-0.20 in)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
42213.06
42213.14
42213.22
42213.06EA
69.9
EUR
42213.06
42213.14
42213.22
Tellur ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Ø 2-5 mm (0.08-0.20 in)
Tellurium
Purity: 99.9999%
CAS No.: 13494-80-9
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134062
Formel:
Te Molecular Weight: 127,6 g/mol Siedepunkt: 990 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 450 °C Dichte: 8,83 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134062 CAS-Nummer: 13494-80-9 EINECS: 236-813-4 UN: 3284 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09273 |