Brom 99.6% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
196660010
196660250
196662500
ACRO196660010EA
205
EUR
ACRO196660010
ACRO196660250
ACRO196662500
Brom 99.6% zur Analyse
Bromine
Formel:
Br₂ Molecular Weight: 159,81 g/mol Siedepunkt: 58,7 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –7,2 °C Dichte: 3,111 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010896 CAS-Nummer: 7726-95-6 EINECS: 231-778-1 UN: 1744 ADR: 8,I Merck Index: 13,01378 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark red-brown Liquid |
Titration Iodometric | ≥99.5 % |
Residue after evaporation | ≤100 ppm |
Chlorine (Cl) | ≤500 ppm |
Iodine (I) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤2 ppm |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤30 ppm |