Brom 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
402841000
402845000
402840010
ACRO402841000EA
46
EUR
ACRO402841000
ACRO402845000
ACRO402840010
Brom 99+%, reinst
Bromine
Formel:
Br₂ Molecular Weight: 159,81 g/mol Siedepunkt: 58,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –7,2 °C Dichte: 3,111 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010896 CAS-Nummer: 7726-95-6 EINECS: 231-778-1 UN: 1744 ADR: 8,I Merck Index: 13,01378 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red-brown Liquid |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Chlorine (Cl) | ≤500 ppm |
Iodine (I) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤2 ppm |