Bromwasserstoff 32% (w/w) in Essigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bromwasserstoff, Hydrogenbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18856.0250
8.18856.1000
8.18856.0250EA
38.7
EUR
8.18856.0250
8.18856.1000
Bromwasserstoff 32% (w/w) in Essigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bromwasserstoff
Formel:
HBr Molecular Weight: 80.91 g/mol Siedepunkt: -66.7 Schmelzpunkt: -86 Dichte: 1.38 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011323 CAS-Nummer: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 UN: 2920 ADR: 8 (3) II Merck Index: 13,04799 |
Spezifikation Testergebnisse
Bulk Density | (20 °C) soluble |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure | 360 hPa (20 °C) |
Density | 1.38 g/cm3 (20 °C) |