Iod 99.5%, reinst, sublimiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
196561000
196565000
196560025
ACRO196561000EA
68.5
EUR
ACRO196561000
ACRO196565000
ACRO196560025
Iod 99.5%, reinst, sublimiert
Iod
Formel:
I₂ Siedepunkt: 184,3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 113 °C Dichte: 4,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011355 CAS-Nummer: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8,III Merck Index: 13,05036 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark grey Metallic spheres |
Titration Iodometric | ≥99.4 % |
Chloride and Bromide | ≤0.005 % |
Insoluble matter | Passes test |