Iod 99+%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
387050250
387051000
387052500
387050010
ACRO387050250EA
27.3
EUR
ACRO387050250
ACRO387051000
ACRO387052500
ACRO387050010
Iod 99+%, rein
Iod
Formel:
I₂ Siedepunkt: 185 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 113 °C Dichte: 4,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011355 CAS-Nummer: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8,III Merck Index: 13,05036 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark grey Metallic spheres |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Insoluble matter | Pass |