Iod ≥99,99% (Metall-Basis), kristallin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
00158.18
00158.30
00158.18EA
102
EUR
00158.18
00158.30
Iod ≥99,99% (Metall-Basis), kristallin
Iod
Formel:
I₂ Siedepunkt: 184,3 °C (1013 hPa) Dichte: 4,930 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011355 CAS-Nummer: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8,III Merck Index: 13,05036 |