Iod, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
1118.0100EA 0 EUR
1118.0100 1118.0250 1118.1000
Iod, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Iod
Formel: I₂
Siedepunkt: 184,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.8 %
Chloride and Bromine (as Cl) max. 0.003 %
Non-volatile Matter max. 0.01 %