Iod 99,5-100,5% Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
24762.265EA
312
EUR
24762.265
24762.290
Iod 99,5-100,5% Ph. Eur.
Iod
Formel:
I₂ Molecular Weight: 253,81 g/mol Siedepunkt: 184,3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 114 °C Dichte: 4,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011355 CAS-Nummer: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8 (6.1),III REACH: 01-2119485285-30 Merck Index: 13,05036 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.5 - 100.5% |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Identification A | Passes Test |
Identification B | Passes Test |
Bromides and Chlorides | Max. 250 ppm |
Non-Volatile Residue | Max. 0.1% |
Residual Solvents | Passes Test |
Residual solvents | Passes test |