Lanthan ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
40293.DH 40293.DJ 40293.DM 40293.HF
40293.DHEA 215 EUR
40293.DH 40293.DJ 40293.DM 40293.HF
Lanthan ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lanthanum
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.80g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Silver-gray UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00011066
Formel: La
Siedepunkt: 3464 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 920 °C
Dichte: ∼6,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011066
CAS-Nummer: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
UN: 3208
ADR: 4.3,II