Praseodym ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40296.DH 40296.DJ 40296.DM 40296.HF
40296.DHEA 616 EUR
40296.DH 40296.DJ 40296.DM 40296.HF
Praseodym ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Praseodymium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-10-0 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.86g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formel: Pr
Molecular Weight: 140.91 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011174
CAS-Nummer: 7440-10-0
EINECS: 231-120-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable