Kupfer hart ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Scientific
00097.FY 00097.GD
00097.FYEA 138 EUR
00097.FY 00097.GD
Kupfer hart ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Copper
Purity: 99.999+% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈11.2g/50x100mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molecular Weight: 63,55 g/mol
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545