Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Perlen 1-10 mm (0.04-0.4 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10159.36 10159.A3
10159.36EA 66.8 EUR
10159.36 10159.A3
Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Perlen 1-10 mm (0.04-0.4 in)
Copper
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molecular Weight: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545