Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10782.G9
10782.H4
10782.H9
10782.G9EA
64.6
EUR
10782.G9
10782.H4
10782.H9
Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Copper
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈7.02g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formel:
Cu Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1083 °C Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010965 CAS-Nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |